Description
- Transparent pour une meilleure visibilité
- En verre transparent
- Le bouchon est vendu séparément
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | À clipser / clip (non inclus) |
| Taille du bouchon | 22 mm |
| Hauteur (métrique) | 47 mm |