Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PFA Vials with Tray
Description
- Chemically resistant
- Extra sturdy construction for long life
- Includes polyethylene tray, 10 vials and 10 septa
- Ideal for trace metal analysis or any application where the use of glass can alter results
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 18.3 mm |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 6.35 mm |
| Matériau | PFA |
| Volume (métrique) | 7 mL |
| Comprend | Polyethylene Tray and 10 PFA/Silicone Laminated Septa |
| Modèle | PFA Septa Style |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Quantité | 10 |
| Hauteur (métrique) | 36.2 mm |