Learn More
Lonza™ ViaLight™ Kit de bioessai Plus pour la prolifération cellulaire et la cytotoxicité, 1000 tests
Code produit 11600261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11600261 1 000 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11600261 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur LT07121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    795.89€ / 1 pièces
    Économisez 209.11€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Conçu pour la mesure rapide du nombre de cellules microbiennes viables.
  • Signal bioluminescent robuste et stable (demi-vie) > 5 heures) facilite le traitement manuel ou par lots. Et, contrairement aux tests MTT ou Alamar Blue, ViaLight™ Les bioessais ne sont pas sensibles aux interférences dues aux changements des conditions de culture.
  • Flexible – Une plage dynamique de 5 décennies et d'excellentes performances avec des cultures adhérentes ou en suspension vous permettent de concevoir l'expérience en fonction de vos besoins.
  • Pratique : il suffit d'ajouter deux réactifs directement dans votre puits de culture et de lire. Aucun lavage cellulaire ni retrait du milieu de culture n'est nécessaire.
  • Sensible – Détecte aussi peu que 10 cellules, ce qui permet des densités d'ensemencement plus faibles et un plus grand nombre d'analyses.
  • Rapide - Les résultats d'une plaque à 96 puits peuvent être traités et analysés en seulement 10 minutes.
  • Utilisations ATP La bioluminescence est rapide, sensible et hautement reproductible.
  • Conçu pour offrir une rapidité et une sensibilité sans précédent pour les études de cytotoxicité et de prolifération cellulaire.
  • Le ViaLight™ Le test intègre la détection bioluminescente des cellules ATP comme mesure de viabilité.
  • Mesure de ATP est la méthode la plus précise, efficace et directe pour déterminer le nombre de cellules vivantes en culture. Le ViaLight™ Plus BioAssay est conçu pour fournir des signaux luminescents élevés et stables pendant une période prolongée, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la conception expérimentale.
  • Ce test simple en deux étapes et non radioactif est adaptable aux applications à haut débit dans les formats 96 puits et 384 puits.
  • Le test peut être réalisé sur différents luminomètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Suffisant pour 1000 tests/10 plaques
Méthode de détection ATP Bioluminescence
À utiliser avec (application) Prolifération cellulaire, cytotoxicité
Comprend 2 x LT27-212 ATP Réactif de surveillance lyophilisé, 2 flacons de 50 mL de tampon d'essai LT27-079, 1 flacon de 50 mL de réactif de lyse cellulaire LT27-076
Quantité 1 000 tests