Description
- Résultats reproductibles grâce au mécanisme d’entraînement de type “Stabilized-Plane-Drive” (évite les mouvements de l’ensemble de broyage)
- Vitesse variable de 700 à 1 500 min-1
- Temps de broyage extrêmement court
- Détection de l’agate et du carbure de tungstène pour une réduction automatique de la vitesse
- Capable de mémoriser 10 SOP
- Pas de perte d’échantillon grâce au joint torique à l’étanchéité optimale
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Chambre de broyage insonorisée
- Nouveau dispositif de broyage rapide de l’ensemble de broyage pour un blocage pratique et sécurisé
- Verrouillage de sécurité
- Utilisation facile à un bouton avec affichage graphique couleur
- Nouvelle poignée de transport
- Les ensembles de broyage lourds peuvent être insérés plus près du corps de l’utilisateur et glissés dans la machine
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeurs à disques vibratoires |
| Dimensions (L x l x H) | 780 x 836 x 1220 mm |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur |
| À utiliser avec (application) | Réduction de la taille, mélange, trituration |
| Indice IP | IP40 |
| Matériau | Acier durci, carbure de tungstène, agate, oxyde de zirconium, acier 1.1740 |
| Vitesse | 700 à 1500 min-1 |
| Poids (métrique) | ∼ 210 kg (sans ensemble de broyage) |