Learn More
Victoria bleu B, MP Biomedicals™
Code produit 11469771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11469771 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11469771 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215829125
Identifiants chimiques
CAS 2580-56-5
Formule moléculaire C33H32ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 506.09
Clé InChI LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Blue B, Basic Blue 26
CID PubChem 17407
ChEBI CHEBI:87651
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]naphtalén-1-ylidène]-phénylazanium;chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Victoria blue B
Poids de la formule 506.1
Couleur Bleu à marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre