Learn More
Propofol, TRC
Code produit 17981015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17981015 5 g 5g
17914605 250 mg 250mg
17992025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17981015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8297505G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2078-54-8
Formule moléculaire C12 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)phénol
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Poids de la formule 178.1358
Pourcentage de pureté >95%