Learn More
Brady™ SPC™ Kit de conteneur mobile pour absorbants chimiques
Description
Le SKH-240 est un kit anti-déversement sur roues, livré dans un conteneur en polyéthylène avec couvercle à charnière.
- Conçu pour les déversements importants de produits chimiques et de liquides dangereux.
- Le conteneur est résistant aux intempéries et protège les absorbants contre la saleté, l'humidité et les dommages.
- Le couvercle à charnière permet un accès facile aux produits.
- Les roues permettent une excellente mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Contenu : 150 coussins (41 x 51 cm), 6 socs (7,6 x 244 cm), 8 oreillers (43 x 48 cm), 2 paires de gants, 2 paires de lunettes de protection et 6 sacs de déchets.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Capacité (impériale) | 61,55 gal. |
| Type | Kit de conteneur mobile |
| À utiliser avec (application) | Transformation des boissons, industrie chimique, industrie agroalimentaire, laboratoires, fabrication, secteur maritime, pétrole et gaz, procédés, entreposage et logistique |
| À utiliser avec (équipement) | Intervention d'urgence en cas de déversement |
| Comprend | 150 serviettes hygiéniques (41 x 51 cm), 6 chaussettes (7,6 x 244 cm), 8 oreillers (43 x 48 cm), 2 paires de gants, 2 paires de lunettes de protection et 6 sacs poubelle. |
| Modèle | Sorbant pour produits chimiques |
| Largeur (impériale) | 29,13 in |
| Largeur (métrique) | 74 cm |
| Hauteur (impériale) | 41,73 in |
| Afficher plus |