Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage ViewRNA™ Cell Plus
Description
Ce dosage permet de détecter simultanément jusqu’à trois cibles d’ARN en association avec l’immunophénotypage pour les protéines de surface cellulaire ou intracellulaires à l’aide de l’immunocytochimie directe et indirecte pour permettre une caractérisation détaillée des sous-populations cellulaires spécifiques. Pour la détection simultanée d’une quatrième cible d’ARN, le module ViewRNA ISH Cell 740 (n° de cat. QVC0200) peut être associé à ce kit. Il permet l’analyse d’une cible supplémentaire dans le canal 740 (AlexaFluor 750).
Ce kit de dosage ViewRNA Cell Plus contient tous les réactifs nécessaires à la réalisation du dosage. Les kits de sondes cibles pour les gènes d’intérêt et les anticorps sont vendus séparément.
Réactivité / espèces
Les sondes peuvent être conçues pour n’importe quelle espèce. Les espèces les plus fréquemment utilisées / testées sont les suivantes : hamster arménien, babouin, bovin, chien, chat, poulet, chimpanzé, vache, singe cynomolgus, âne, chèvre, hamster syrien doré, cobaye, hamster, cheval, humain, macaque, singe, souris, primate non humain, babouin olive, cochon, macaque à queue de cochon, lapin, rat, singe rhésus, mouton
Application rapportée
Microscopie, immunocytochimie
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (application) | Microscopie, immunocytochimie |
| Type de produit | Kit d’analyse d’hybridation ARN in situ |
| Quantité | 1 kit |