Learn More
ViewRNA™ ISH Cell Assay Kit
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Composants suffisants pour le dosage 1-plex à 3-plex (AlexaFluor 488, 546 et 647) au format de plaque de 24 puits (24 échantillons), 96 dosages lors de l’utilisation de lamelles de protection montées sur des lames de verre |
| Quantité | 1 kit |
| Type | Kit de dosage cellulaire ISH |