Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Module Tissue Assay Blue
Description
Ce module bleu de dosage tissulaire ViewRNA est conçu pour être utilisé avec le kit de base de dosage de tissus ViewRNA. Le kit de base, associé à un kit de dosage de sondes pour tissus ViewRNA (acheté séparément), permet la détection d’une seule cible d’ARNm dans les sections tissulaires à l’aide du substrat rouge rapide. Le module bleu de dosage de tissus ViewRNA permet la détection d’une deuxième cible d’ARNm à l’aide du substrat bleu rapide et doit être utilisé en association avec le kit de base et deux ensembles de sondes afin d’effectuer un dosage 2-plex. (Détectez jusqu’à quatre ARN ou micro-ARN dans des sections de tissus cryopréservées ou FFPE avec le dosage par fluorescence des tissus ViewRNA, Réf. QVT0700.) Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour traiter au moins six lames à la fois. Les ensembles de sondes ViewRNA TYPE 1 sont à utiliser avec le substrat Fast Red (kit essentiel), tandis que les ensembles de sondes ViewRNA TYPE 6 sont à utiliser avec le substrat Fast Blue (module bleu).
Les dosages de tissus ViewRNA sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable d’une ou deux cibles d’ARNm dans les sections de tissus. Visualisez n’importe quel gène dans n’importe quel tissu avec une sensibilité à une seule copie et sans radioactivité. Si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut parmi l’un de nos 6 500 kits de sondes de catalogue, nous avons des dizaines d’années d’expertise en bioinformatique et concevons des kits de sondes personnalisés pour n’importe quelle cible d’ARNm d’intérêt, gratuitement.
Grâce aux dosages de tissus ViewRNA, vous pouvez effectuer ce qui suit :
• Détection de molécules d’ARNm simples et robustes dans les sections de tissus
• Précision et spécificité inhérentes aux technologies d’amplification d’ADN ramifié
• Détection simultanée de deux cibles d’ARN
Le dosage de tissus ViewRNA est compatible avec les tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE). Alors que les technologies ISH traditionnelles amplifient souvent le signal et le fond, les dosages ViewRNA utilisent la technologie de l’ADN ramifié (ADNb) pour amplifier le signal spécifique à la cible et obtenir des rapports signal-bruit supérieurs.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 4 x 45 µl de sonde de marquage 6-AP (2 à 8°C) • 4 x 420 µl de réactif bleu 1°C (2 à 8°C) • 4 x 420 µl de réactif bleu 2°C (2 à 8°C) • 4 x 420 µl de réactif bleu 3°C (2 à 8°C) • 4 x 20 ml de tampon bleu (2 à 8°C) • 4 x 10 ml d’AP Stop QT (2 à 8°C) |
| Nbre de réactions | 96 dosages |
| Gamme de produits | ViewRNA |
| Type de produit | Module bleu d’analyse des tissus d’hybridation ARN in situ |
| Quantité | 96 dosages |
| Conditions d’expédition | Glace |