Learn More
Vigabatrin hydrochloride, MedChemExpress
Description
Vigabatrin hydrochloride (γ-Vinyl-GABA hydrochloride), a inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin hydrochloride is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Vigabatrin hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1391054-02-6 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H12ClNO2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | γ-Vinyl-GABA hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (201.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (166.04 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |