Learn More
Vilazodone Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16486008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16486008
Marque: Medchem Express HY14261
MedChemExpress Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.
Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vilazodone Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 163521-08-2
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H28ClN5O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme EMD 68843 HydrochlorideSB659746A Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (52.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 477.99
Poids de la formule 477.99
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.