Learn More
Vildagliptin, MedChemExpress
Code produit 16466436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466436 100 mg
16452167 50 mg
16446028 10 mg
16411726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16466436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14291
MedChemExpress Vildagliptin (LAF237) is a potent, stable, selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with an IC50 of 3.5 nM in human Caco-2 cells. Vildagliptin possesses excellent oral bioavailability and potent antihyperglycemic activity.
Vildagliptin (LAF237) is a potent, stable, selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with an IC50 of 3.5 nM in human Caco-2 cells. Vildagliptin possesses excellent oral bioavailability and potent antihyperglycemic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vildagliptin
CAS 274901-16-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H25N3O2
Quantité 100 mg
Synonyme LAF237 NVP-LAF 237
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (164.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C2)C[C@H]3C[C@H](C[C@]2(NCC(N4[C@H](C#N)CCC4)=O)C3)C1
Poids moléculaire (g/mol) 303.4
Poids de la formule 303.4
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism