Learn More
Vildagliptine racémique, TRC
Code produit 30456902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456902 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV305028100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Racemic Vildagliptin
CAS 1360862-63-0
Formule moléculaire C17 H25 N3 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N
Nom IUPAC 1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acétyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 303.399
Poids de la formule 303.195