Learn More
Vildagliptin, TRC
Code produit 30008315
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008315 1 g 1g
17931855 10 mg 10mg
17951535 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV3050001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274901-16-5
Formule moléculaire C17 H25 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 303.4
Synonyme (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2S)- (9CI), (S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamant-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, DSP 7238, Equa, Galvus, LAF 237, NVP-LAF 237, Vildagliptin
Nom IUPAC (2S)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Vildagliptin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1
Poids de la formule 303.1947
Pourcentage de pureté >95%