Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de vinblastine, 96,0-102,0 %
Code produit 10470861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470861 5 mg Flacon en verre 5mg
10289223 25 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470861 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 203450050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-67-9
Formule moléculaire C46H60N4O13S
Poids moléculaire (g/mol) 909.06
Numéro MDL MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
Clé InChI KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonyme vinblastine sulfate
CID PubChem 131709225
Nom IUPAC méthyl (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxy)-12-éthyl-4-[(13S,15S,17S)-17-éthyl-17-hydroxy-13-(méthoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.0⁴,¹².0⁵,¹⁰]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraèn-13-yl]-10-hydroxy-5-methoxy-8-méthyl-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraène-10-carboxylate ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinblastine sulfate
Point de fusion 267.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 102% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mg
Merck Index 15, 10179
Conditions de rotation spécifiques −21.70° (21°C c=2,CH3OH)
Rotation spécifique -21.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,acetone,ethyl acetate,,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 909.05
Pourcentage de pureté 96.0-102%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinblastine sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate