Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastine Sulfate, 98%
Code produit 15425799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425799 50 mg 50mg
15415799 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425799 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63598.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S, C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis.Vinblastine sulfate is therapeutically used as an antineoplastic. It is also used in the treatment of Hodgkin disease, choriocarcinoma, acute and chronic leukemias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-67-9
Formule moléculaire C46H60N4O13S
Synonyme Vincaleukblastine sulfate
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
Doser 98%
Poids de la formule 909.06g/mol
Point de fusion 267°C
Solubilité Soluble in water or DMSO
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinblastine sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate