Learn More
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Code produit 16488507
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488507 5 mg
16456326 100 mg
16432007 50 mg
16425858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13780
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinblastine sulfate
CAS 143-67-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C46H60N4O13S
Quantité 5 mg
Synonyme Vincaleukoblastine sulfate salt
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM)
SMILES [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 909.05
Poids de la formule 909.05
Pourcentage de pureté 98.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death