Learn More
Vinburnine, MedChemExpress
Code produit 16418666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418666 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1180
MedChemExpress Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinburnine
CAS 4880-88-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N2O
Quantité 100 mg
Synonyme (-)-Eburnamonine (-)-Vincamone
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 99.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation