Learn More
Vincamine, MedChemExpress
Description
Vincamine is a peripheral vasodilator and exerts a selective vasoregulator action on the brain microcapilar circulation. Vincamine is a GPR40 agonist and acts as a β-cell protector by ameliorating β-cell dysfunction and promoting glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Vincamine improves glucose homeostasis in vivo, and has the potential for the type 2 diabetes mellitus (T2DM) research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vincamine |
| CAS | 1617-90-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H26N2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)[C@@]1(O)C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 354.44 |
| Poids de la formule | 354.44 |
| Afficher plus |