Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de vincristine, 95 %
Code produit. 10731481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mg
Code produit. 10731481
Marque: Thermo Scientific Chemicals 203440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vincristine sulfate
Note relative au nom 95%
CAS 2068-78-2
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 273°C to 281°C
Perte à la dessiccation 12% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C46H56N4O10·H2SO4
Numéro MDL MFCD08706469
Quantité 5 mg
Merck Index 15, 10183
Synonyme vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Clé InChI AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
SMILES CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 923.03
CID PubChem 126963557
Poids de la formule 923.03
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline