Learn More
Acétate de vinyle, 99 %, stab. avec 8-12 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457707 2500 mL 2500mL
11463890 100 mL 100mL
11443357 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16247.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.38€
    57.65€ / 2500mL
    Économisez 12.73€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-05-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinyl acetate is used in the preparation of polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol. It acts as a precursor to polyvinyl acetate. It serves as an ingredient in furniture-glue. It is also used to prepare copolymers with other monomers such as ethylene, acrylic acid. Further, it is used to make adhesives, paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de vinyle est utilisé dans la préparation d’émulsions d’acétate de polyvinyle et d’alcool polyvinylique. Il agit comme précurseur de l’acétate de polyvinyle. Il sert d’ingrédient dans la colle de meubles. Il est également utilisé pour préparer des copolymères avec d’autres monomères tels que l’éthylène, l’acide acrylique. De plus, il est utilisé pour fabriquer des adhésifs, des peintures et des plastiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les peroxydes, l’acide chlorosulfonique, l’imine d’éthylène, l’acide chlorhydrique, l’oléum, l’acide nitrique, l’acide sulfurique et l’2-aminoéthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-05-4
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008713
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl acetate
Note relative au nom stabilized with 8 to 12ppm hydroquinone
Point de fusion -100°C
Densité 0.932
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Point d’éclair −8°C (18°F)
Odeur Sweet
Formule linéaire CH2=CHO2CCH3
Indice de réfraction 1.396
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1301
Beilstein 1209327
Merck Index 14,9992
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%