Learn More
Brady™ Ruban de marquage d’allée en vinyle
Description
- Le ruban de marquage d'allées est une solution rapide et facile pour identifier les allées et les passages dans votre établissement.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | AMT-2-BLEU |
| Description | Ruban de marquage d’allée - bleu |
| Dimensions (L x l) | 33 m x 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour marquer les allées et les passages |
| Longueur (impériale) | 108 ft. |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +176 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +80°C |
| Épaisseur | 0,034 mm |
| Afficher plus |