Learn More
Brady™ Ruban de marquage d’allée en vinyle
Code produit 11791625 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11791625 Noir 33 m x 75 mm 1 ROLL
11761625 Bleu 33 m x 50 mm 1 ROLL
11781625 Noir 33 m x 50 mm 1 ROLL
11771625 Bleu 33 m x 75 mm 1 ROLL
11741625 Vert 33 m x 50 mm 1 ROLL
16609425 Rouge 33 m x 50 mm 1 rouleau
11751625 Blanc 33 m x 50 mm 1 ROLL
10643955 Jaune 33 m x 50 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11791625 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 058223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.20€
    39.88€ / 1 rouleaux
    Économisez 7.32€
    15% de réduction
En stock
Le ruban adhésif de marquage d'allées en vinyle est une solution rapide et facile pour identifier les allées et les passages dans votre établissement.
  • Le ruban de marquage d'allées est une solution rapide et facile pour identifier les allées et les passages dans votre établissement.
Spécification
Alternate Part Number AMT-3-NOIR
Description Ruban de marquage d’allée - noir
Dimensions (L x l) 33 m x 75 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour marquer les allées et les passages
Longueur (impériale) 108 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur 0,034 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 75 mm
Type d’adhésif À base de caoutchouc permanent
Couleur Noir
Matériau Vinyle