Learn More
Descripción
- Le ruban de marquage d'allées est une solution rapide et facile pour identifier les allées et les passages dans votre établissement.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | AMT-2-ROUGE |
| Description | Ruban de marquage d’allée - rouge |
| Dimensions (L x l) | 33 m x 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour marquer les allées et les passages |
| Longueur (impériale) | 108 ft. |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +176 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +80°C |
| Épaisseur | 0.034 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?