Learn More
Benzoate de vinyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11434827
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11434827 100 g 100g
11444827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11434827 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21805.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 769-78-8
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00048141
Clé InChI KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
CID PubChem 13037
ChEBI CHEBI:84279
Nom IUPAC Benzoate d’éthényle
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Vinyl benzoate
Densité 1.07
Point d’ébullition 73°C to 74°C (8 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 100 g
Beilstein 2041125
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vinyl benzoate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate