Learn More
Benzoate de vinyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444827 500 g 500g
11434827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21805.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-78-8
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00048141
Clé InChI KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
CID PubChem 13037
ChEBI CHEBI:84279
Nom IUPAC Benzoate d’éthényle
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl benzoate
Densité 1.07
Point d’ébullition 73°C to 74°C (8 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 500 g
Beilstein 2041125
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate