Learn More
Carbamate de vinyle, carbamate de vinyle, TRC
Code produit 30135754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135754 100 mg 100mg
30132581 25 mg 25mg
30011600 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135754 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV375000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C3 H5 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 87.08
Nom IUPAC Carbamate d’étinyle
SMILES NC(=O)OC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl Carbamate
CAS 15805-73-9
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Poids de la formule 87.032