Learn More
Brady™ Porta-Pack™ Livre de marqueurs à fil
Code produit 12357213 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12357213 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357213 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 031215
Expédition estimée: 08-01-2027
Tissu vinyle repositionnable B-500 Porta-Pack™ Les carnets sont un moyen pratique de s'assurer que les marqueurs de fils dont vous avez besoin sont toujours à portée de main.
  • Choisissez parmi 15 livres différents présentant des chiffres, des lettres, des symboles spéciaux et les couleurs NEMA.
  • Chaque livre contient 10 pages et inclut un marqueur de borne avec chaque marqueur de fil.
  • Plus de 250 recharges différentes sont également disponibles (vendues séparément).
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979
Description Porta-Pack Livres de marqueurs à fil
Type d’adhésif Caoutchouc repositionnable
Couleur Noir sur blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Type de produit Marqueurs à fil et câble
Stérilité Non stérile
Afficher le texte 1-45, 46-90
À utiliser avec (application) Étiquetage des fils et câbles
Comprend 5 marqueurs pour chaque légende
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/paquet
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0088 in
Épaisseur (métrique) 0.224 mm
Dimensions (L x l) 39.7 x 5.5 mm
Longueur (impériale) 1,56 in
Largeur (impériale) 0,22 in
Largeur (métrique) 5.5 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 0,22 in
Hauteur (impériale) 1,56 in
Hauteur (métrique) 39.7 mm
Diamètre (métrique) 12 mm
Alternate Part Number PWM-PK-15