Learn More
Brady™ Verrouillage de sécurité en acier haute résistance revêtu de vinyle
Code produit 11706915 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11706915 Jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11706915 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    100.16€ / Pack de 1
    Économisez 3.84€
    3% de réduction
En stock
Garantit que toutes les machines restent verrouillées jusqu’à ce que chaque personne travaillant sur les réparations ou l’inspection ait terminé.
Chaque personne place un verrou sur le moraillon, mais celui-ci ne peut pas être enlevé tant que tous les verrouillages n’ont pas été retirés, ce qui permet d’empêcher les accidents.
Spécification
Type de produit Verrouillage de sécurité
Alternate Part Number 049252
Couleur Jaune
Matériau Acier haute résistance revêtu de vinyle
Description Verrouillage de sécurité
Dimensions (L x l) 58,42 x 129,29 mm
Hauteur (métrique) 129,29 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 58,42 mm
Largeur (métrique) de la manille 25,00 mm