Learn More
Brady™ Ruban continu en vinyle pour imprimantes portatives
Le ruban continu en vinyle pour les imprimantes d’étiquettes portatives est repositionnable et présente une finition brillante.
34.47€ - 40.22€
Spécification
Type de produit Cartouche de ruban
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17633215
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
152246
12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
39.60€
34.47€ / 1 pièces
Économisez 5.13€
12% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
17643215
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
152247
19 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
46.15€
40.22€ / 1 pièces
Économisez 5.93€
12% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Les étiquettes en vinyle repositionnables de la série M21 pour les imprimantes d’étiquettes portatives M210 et M211 Brady™ se présentent sous la forme d’un ruban continu, prêt à être utilisé pour l’impression d’étiquettes.
  • Convient aux
Spécification
Spécification
Cartouche de ruban
Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211
Transfert thermique
6,4 m
0,13 mm
Non autoclavable
Continue
-40°C à +82°C
Étiquetage des composants et de l’équipement, identification des installations, marquage au sol, marquage des tuyaux et des vannes
Noir sur blanc
Vinyle
21 pi
0,005 in
Repositionnable
Non stérile
-40 °F à 180 °F
2011/65/UE et 2015/863
1