Learn More
Brady™ Ruban continu en vinyle pour imprimantes portatives
Le ruban continu en vinyle pour les imprimantes d’étiquettes portatives est repositionnable et présente une finition brillante.
Marque:  Brady™ 152247
40.21 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17643215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.15€
    40.22€ / 1 pièces
    Économisez 5.93€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Description
Les étiquettes en vinyle repositionnables de la série M21 pour les imprimantes d’étiquettes portatives M210 et M211 Brady™ se présentent sous la forme d’un ruban continu, prêt à être utilisé pour l’impression d’étiquettes.
  • Convient aux
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Repositionnable
Brillant
Vinyle
Cartouche de ruban
Étiquetage des composants et de l’équipement, identification des installations, marquage au sol, marquage des tuyaux et des vannes
1
-40°C à +82°C
0,13 mm
21 pi
0,75 in
M21-750-581-WT
2011/65/UE et 2015/863
Noir sur blanc
Continue
Transfert thermique
Non stérile
Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211
-40 °F à 180 °F
0,005 in
19.05 mm (W)
6,4 m
19 mm
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Promo Code: 28009
Profitez de réductions sur plus de 3 000 articles indispensables pour le laboratoire.
Applying Promo and Adding