Description
- Le B-7569 est idéal pour les étiquettes d'installations intérieures/extérieures, y compris les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyaux, les étiquettes d'équipement et les étiquettes visuelles de lieu de travail.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Description | GlobalMark Ruban vinyle intérieur/extérieur |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Continue |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |