Learn More
Brady™ Pastilles de marquage de sol antidérapantes phosphorescentes en vinyle
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Créer un cheminement visuel pour faciliter une évacuation rapide en cas de panne de courant et de situations d'urgence.
Spécification
Spécification
| Description | Pastilles de marquage au sol antidérapantes phosphorescentes |
| Diamètre (impériale) externe | 1,97 in |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Créez un chemin visuel |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +230 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +110°C |
| Couleur | Photoluminescent |
| Matériau | Aluminium |