Learn More
Brady™ Empreinte de pied gauche antidérapante phosphorescente en vinyle
Code produit 11721965 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Photoluminescent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11721965 Photoluminescent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721965 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 224074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.40€
    11.32€ / 1 pièces
    Économisez 2.08€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisez l'empreinte de pied gauche antidérapante phosphorescente en vinyle avec l'empreinte de pied droite pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence. Effet antidérapant.
  • Effet antidérapant.
Spécification
Alternate Part Number LUMINEUX THE PIED ANTIDÉRAPANT FONCÉ. GAUCHE
Description Empreinte antidérapante et luminescente - pied gauche
À utiliser avec (application) À utiliser conjointement avec un pied droit pour créer un sentier visuel
Hauteur (impériale) 8,27 in
Hauteur (métrique) 210 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur 0,60 mm
Largeur (impériale) 3,35 in
Largeur (métrique) 85 mm
Couleur Photoluminescent
Matériau Aluminium