Learn More
Brady™ Empreinte de pied droite antidérapante phosphorescente en vinyle
Code produit 11711965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Photoluminescent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11711965 Photoluminescent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11711965 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 224073
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette empreinte de pied droite antidérapante et phosphorescente en vinyle avec l'empreinte de pied gauche pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence. Effet antidérapant.
  • Effet antidérapant.
Spécification
Alternate Part Number LUMINEUX THE PIED ANTIDÉRAPANT FONCÉ. DROITE
Description Empreinte antidérapante et luminescente - pied droit
À utiliser avec (application) À utiliser conjointement avec un pied droit pour créer un sentier visuel
Hauteur (impériale) 8,27 in
Hauteur (métrique) 210 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur 0,60 mm
Largeur (impériale) 3,35 in
Largeur (métrique) 85 mm
Couleur Photoluminescent
Matériau Aluminium
Type Ruban antidérapant