Learn More
Brady™ Empreinte gauche luminescente en vinyle
Code produit 11761875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Photoluminescent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11761875 Photoluminescent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761875 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 055358
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette empreinte de pied gauche en vinyle phosphorescente avec l'empreinte du pied droit pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence.
  • Utilisez-le conjointement avec le pied droit pour créer un chemin visuel facilitant une évacuation rapide en cas de panne de courant ou de situation d'urgence.
Spécification
Alternate Part Number B324 EMPREINTE DE PIED EN VINYLE - GAUCHE 12 in GLOW 1 PC
Certifications/Conformité ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, résolution OMI A.752(18), ISO/CD 15370, Comité de sécurité maritime MSC.27(61), DIN 67510 (parties 1 à 4) Conforme à OSHA 1910.37
Description Empreinte luminescente - pied gauche
À utiliser avec (application) À utiliser conjointement avec un pied droit pour créer un sentier visuel
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur 0,2 mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88.9 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Photoluminescent
Matériau Polyester
Type Ruban de marquage au sol