Learn More
Iodure de vinyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343296 1 g 1g
11353296 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12656.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.46€
    102.65€ / 1g
    Économisez 22.81€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 593-66-8 | C2H3I | 153.95 g/mol
Vinyl iodide is an important intermediate used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de vinyle est un intermédiaire important utilisé dans la synthèse organique, la recherche chimique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-66-8
Formule moléculaire C2H3I
Poids moléculaire (g/mol) 153.95
Numéro MDL MFCD00039404
Clé InChI GHXZPUGJZVBLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl iodide, ethene, iodo, iodoethylene, vinyl iodide, tech., 1-iodoethylene, iodoethyl, iodo-ethene, 1-iodoethyl, 1-iodoethylene #, vinyl iodide, tech
CID PubChem 68976
ChEBI CHEBI:51315
Nom IUPAC iodoéthène
SMILES IC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinyl iodide
Densité 2.08
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Indice de réfraction 1.53
Quantité 1 g
Beilstein 1731578
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 153.95
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique