Learn More
Brady™ Ruban de marquage en vinyle
Code produit 11721635 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11721635 Vert 1 ROLL
11711635 Rouge 1 ROLL
11731635 Blanc 1 ROLL
11701635 Jaune 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11721635 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 058252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.75€
    45.54€ / 1 rouleaux
    Économisez 9.21€
    16% de réduction
En stock
Le ruban de marquage d'allées est un moyen rapide et facile d'identifier les allées et les passages dans votre établissement.
  • Le ruban de marquage d'allées est une solution rapide et facile pour identifier les allées et les passages dans votre établissement.
Spécification
Alternate Part Number AMT-3-VERT
Description Ruban de marquage d’allée - vert
Dimensions (L x l) 32.92 m x 76.20 mm
À utiliser avec (application) Marquez les allées et les passages
Longueur (impériale) 108 ft.
Longueur (métrique) 33 mm
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur 0,034 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 75 mm
Type d’adhésif À base de caoutchouc permanent
Couleur Vert
Matériau Vinyle