Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité à mini-pictogrammes en vinyle
Code produit 11898030 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
2 : Obligatoire
3 : Avertissement
4 : Urgence
Interdiction
Conditionnement:
96 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11898030 4 : Urgence 96 PCS
11878030 2 : Obligatoire 96 PCS
11868030 Interdiction 96 PCS
11888030 3 : Avertissement 96 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11898030 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.55€
    8.91€ / 96 pièces
    Économisez 1.64€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Certifications/Conformité BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number Mini-4
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Quantité 96/boîte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Épaisseur 0,061 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 60°C
Langues Monde entier
Texte affiché 4 : Urgence
Type de produit Panneau de sécurité à mini pictogramme
Couleur Blanc sur vert