Learn More
Brady™ Empreintes amovibles en vinyle
Code produit 11736805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11736805 Jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11736805 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 031550
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Démontrez rapidement et facilement la procédure de travail la plus efficace grâce à ces empreintes de pas durables et antidérapantes avec adhésif amovible.
  • Démontrez rapidement et facilement la procédure de travail la plus efficace grâce à ces empreintes de pas durables et antidérapantes avec adhésif amovible.
Spécification
Description Empreintes amovibles - jaune
À utiliser avec (application) Démontrez rapidement et facilement la procédure de flux de travail la plus efficace
Hauteur (impériale) 11,875 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Quantité d’emballage 10/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +199 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +93°C
Épaisseur 0,125 mm
Largeur (impériale) 3,75 in
Largeur (métrique) 95 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Jaune
Matériau Vinyle
Type Ruban de marquage au sol