Learn More
3M™ Ruban de vinyle 471F
Code produit 17297770 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17297770 Vert 24 rouleaux
17207780 Noir 24 rouleaux
17257770 Rouge 24 rouleaux
17267770 Bleu 24 rouleaux
17277770 Jaune 24 rouleaux
17287770 Blanc 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17297770 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000028855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00€
    1297.31€ / 24 rouleaux
    Économisez 1012.69€
    43% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisé couramment pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative, l’épissage et plus encore. Fabriqué à partir d’un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, notre rouleau de ruban p
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent à la bande de rester étirée pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, excellent maintien sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs distinctives (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponibles dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Hauteur (métrique) 0,1 mm
Longueur (métrique) 32,9 m
Quantité d’emballage 24/boîte
Épaisseur 0,14 mm
Largeur (métrique) 5,1 cm
Couleur Vert