Learn More
Acide vinylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vinylacetic Acid |
| CAS | 625-38-7 |
| Formule moléculaire | C4H6O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Butenoic Acid, Ethenylacetic Acid, NSC 44546, β-Butenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(CC=C)=O |
| Nom IUPAC | Acide but-3-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.09 |
| Poids de la formule | 86.0368 |