Learn More
Chlorure de vinylbenzyle, mélange d’isomères 2, 3 et 4 (stabilisé avec TBC), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vinylbenzyl Chloride, Mixture of 2, 3- and 4-isomers |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2 |
| Poids de la formule | 304.079 |