Learn More
Acide vinylboronique, ester de pinacol, +97 %, stabilisé avec 0,05 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430554 1 g Flacon en verre 1g
10400744 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395530010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75927-49-0 | C8H15BO2 | 154.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75927-49-0
Formule moléculaire C8H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.02
Numéro MDL MFCD00192492
Clé InChI DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 5233012
Nom IUPAC 2-éthényl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylboronic acid pinacol ester
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.9080g/mL
Point d’ébullition 40°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.908
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilisateur 500ppm (BHT) max.
Poids de la formule 154.02
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.