Learn More
Complexe de pyridine d’anhydride vinylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472110 5 g 5g
11375055 1 g 1g
15453827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28703.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95010-17-6 | C11H14B3NO3 | 240.667 g/mol
Reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling, stereoselective synthesis via Palladium-catalyzed carboamination, Alkyl-connected 2-amino-6-vinylpurine (AVP) cross linking agent to cytosine base in RNA, Kaiser oxime resin-derived palladacycle as a recoverable polymeric precatalyst in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in aqueous media and Kinetic resolution of phosphoryl and sulfonyl esters of binaphthol derivatives via Pd-catalyzed alcoholysis of their vinyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour le couplage croisé de Suzuki-Miyaura, synthèse stéréosélective via la carboamination catalysée par palladium, agent réticulant de la 2-amino-6-vinylpurine (AVP) connecté à l’alkyle et de la cytosine dans l’ARN, le palladacycle à base de résine de Kaiser est un précatalyseur polymérique récupérable dans les réactions de couplage croisé de Susuki-Miyaura dans des milieux aqueux et la résolution cinétique des esters phosphorylés et sulfonyles de dérivés binaphthols via l’alcoolyse catalysée au Pd de leurs éthers vinyliques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95010-17-6
Formule moléculaire C11H14B3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 240.667
Numéro MDL MFCD03839940
Clé InChI YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
CID PubChem 2734806
Nom IUPAC pyridine;2,4,6-tris(éthényle)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylboronic anhydride pyridine complex
Point de fusion 44°C to 52°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 240.67
Pourcentage de pureté 95%