Learn More
Bromure de vinylmagnésium, solution 1 M dans 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13478598 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13478598 100 mL 100mL
13438608 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13478598 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445971000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1826-67-1 , 96-47-9
Formule moléculaire C2H3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 131.26
Numéro MDL MFCD00000042
Clé InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide
CID PubChem 74584
Nom IUPAC Magnésium ; Éthène ; Bromure
SMILES Br[Mg]C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylmagnesium bromide
Densité 0.9650g/mL
Point d’éclair −11°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH2CHMgBr
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.965
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 131.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solution 1M dans 2-MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.