Learn More
Acide vinylphosphonique, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15542293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15542293 250 g 250g
15522293 10 g 10g
15532293 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15542293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300592500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1746-03-8
Formule moléculaire C2H3O3P
Poids moléculaire (g/mol) 106.02
Numéro MDL MFCD00043866
Clé InChI ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
CID PubChem 168725
Nom IUPAC Acide éthénylphosphonique
SMILES [O-]P([O-])(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylphosphonic acid
Point de fusion 36.0°C
Densité 1.3700g/mL
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Acid)
Formule linéaire H2C=CHP(O)(OH)2
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.37
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 108.03
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylphosphonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement