Learn More
Acide vinylphosphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vinylphosphonic Acid |
| CAS | 1746-03-8 |
| Formule moléculaire | C2H5O3P |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| SMILES | OP(C=C)(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide éthénylphosphonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.03 |
| Poids de la formule | 107.9976 |