Learn More
Violanthrone 79, TRC
Code produit 30456297
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456297 1 g -
30451656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456297 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV6345001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85652-50-2
Formule moléculaire C50H48O4
Poids moléculaire (g/mol) 712.91
Synonyme 16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
SMILES CCCCCCCCOc1cc2c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79
Spécification
Nom chimique ou matériau Violanthrone 79
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C50H48O4/c1-3-5-7-9-11-17-27-53-41-29-39-31-19-13-15-21-35(31)49(51)37-25-23-33-34-24-26-38-44-40(32-20-14-16-22-36(32)50(38)52)30-42(54-28-18-12-10-8-6-4-2)48(46(34)44)47(41)45(33)43(37)39/h13-16,19-26,29-30H,3-12,17-18,27-28H2,1-2H3
Poids de la formule 712.3553